852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable