850706C
Avanti
16:1 PE
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:1(9Z)/16:1(9Z))
325,48 $
About This Item
325,48 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850706C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850706C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850706C
Concentration
10 mg/mL (850706C-25mg)
25 mg/mL (850706C-200mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C37H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h13-16,35H,3-12,17-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/b15-13-,16-14-/t35-/m1/s1
Clé InChI
PGPMCWZMPPZJML-NAFNZUQFSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3