850545P
Avanti
LDAO
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N,N-dimethyldodecylamine N-oxide
121,54 $
About This Item
121,54 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
229.40 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850545P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850545P-5g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Clé InChI
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable