850372C
Avanti
23:0 PC
1,2-ditricosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
PC(23:0/23:0)
216,00 $
About This Item
216,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850372C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850372C
Concentration
10 mg/mL (850372C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
Clé InChI
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in unilamellar liposomes preparation to study its interaction with single-strand phosphorothioate oligonucleotides (ONs)[3]
- as an internal standard to validate the extracted lipids from bovine plasma[4]
- as an internal standard to quantify fatty acids and cholesterol in H1299 cells[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3