B81204
Bromosuccinic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Bromobutanedioic acid, 2-Bromosuccinic acid, DL-Bromosuccinic acid, Monobromosuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
161-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable