850370P
Avanti
21:0 PC
1,2-diheneicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
PC(21:0/21:0)
208,06 $
About This Item
208,06 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (850370P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850370P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850370P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
QFFSGJSMHPWZOB-QSCHNALKSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques