Principaux documents
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
Synonyme(s) :
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
100 μG
157,59 $
500 μG
619,03 $
157,59 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
157,59 $
500 μG
619,03 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H24N3O15P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
157,59 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available