810857P
Avanti
14:0 NPS PC
1-myristoyl-2-(4-nitrophenylsuccinyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-tetradecanoyl-2-(4-nitrophenylsuccinyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
477,92 $
About This Item
477,92 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (810857P-100mg)
pkg of 2 × 100 mg (810857P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (810857P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810857P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C