Documents
810307C
Avanti
TopFluor-SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
TopFluor-SOBRAC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H41BBrF2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.36
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
250 μg/mL in chloroform
Application(s)
microbiology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
Catégories apparentées
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (810307C-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable