810259C
Avanti
TopFluor™ Oleic Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Synonyme(s) :
N-(4-TopFluor butanoyl)-aminooctadec-9-enoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810259C-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL in chloroform (810259C-1MG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCC(NCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable