810255P
Avanti
TopFluor™ Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Bodipy Cholesterol; Bdp-Chol
366,68 $
About This Item
366,68 $
Produits recommandés
Description
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3