Principaux documents
810385P
Avanti
TopFluor TMR cholesterol
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
22-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)-23-norcholesterol
1 MG
656,00 $
656,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
656,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H56BF2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
711.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
656,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable