810211C
Avanti
C12-NBD Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211C
Synonyme(s) :
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-erythro-sphingosine
710,70 $
About This Item
710,70 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810211C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211C
Concentration
1 mg/mL (810211C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
Clé InChI
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3