Documents
52626-U
Supelco
Tube de SPE Discovery® DPA-6S
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Composition
bed wt., 250 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Impuretés
<5% Water content
Matrice
polyamide resin base material
Groupe de la matrice active
amide, poly- phase
Taille des particules
50-160 μm
Plage de pH
4.5-7.5(surface pH)
Masse volumique apparente
0.2‑0.3 g/mL
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses ou
méthanoliques
  • Résine polyamide: taille des particules: 50-160 μm, pH surface: 4,5-7,5, densité: 0,2-0,3 cm3/g, teneur en eau: < 5 %
  • Utilisée pour adsorber des composés polaires (groupements - OH, tels les composés phénoliques) de matrices aqueuses ou méthanoliques par un mécanisme de phase inverse et des interactions fortes de type liaisons hydrogène entre les groupes hydroxyl et amide de la résine
  • Pratique pour l′extraction des tanins, de la chlorophylle, des acides humiques, des terpénoïdes pharmacologiques actifs, des flavonoïdes, de l′acide gallique, du catechol A, de l′acide protocatéchuique, et du phloroglucinol
  • Egalement utile pour extraire les acides carboxyliques aromatiques et les composés nitroaromatiques
  • Retient de façon irréversible les quinones
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Takayuki Asada et al.
Journal of chromatography. A, 1351, 21-28 (2014-06-04)
Isolation techniques for anthocyanidin 3,5-diglucosides and their derivatives from three types of supramolecular pigments were newly developed using two SPE (Discovery DPA-6S and DSC-SCX) cartridges. Initially, malonylawobanin from commelinin supramolecular complex yielded 79.5% with 85.7% purity using DPA-6S, while DSC-SCX
Takayuki Asada et al.
Food chemistry, 166, 10-16 (2014-07-24)
An aluminium complex of crude Delaware grape anthocyanins, bearing an ortho-dihydroxyl group on the B ring and/or a p-coumaroyl group as an ester with flavocommelin, was formed and isolated by ethanol precipitation. Using a Discovery DPA-6S short column, selected anthocyanins
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.