810203P
Avanti
NBD Lyso SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 810203P, powder
Synonyme(s) :
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-D-erythro-sphingosine-1-phosphocholine
1 290,00 $
About This Item
1 290,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810203P-50ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810203P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable