700138P
Avanti
7-dehydrodesmosterol
powder
Synonyme(s) :
Cholesta-5,7,24-trien-3β-ol
1 256,60 $
About This Item
1 256,60 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700138P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700138P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCC=C(C)C)C)C3=CC=C2C1)C)C
InChI
1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9-10,19,21,23-25,28H,6,8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
RUSSPKPUXDSHNC-DDPQNLDTSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques