800604P
Avanti
16:0 Ethylene Glycol
1,2-dipalmitoyl ethylene glycol, powder
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl ethylene glycol; DEG(16:0/16:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (800604P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800604P
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(35)37-31-32-38-34(36)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clé InChI
IKVCSHRLYCDSFD-UHFFFAOYSA-N