Principaux documents
792518C
Avanti
16:0-18:1(n9) PE - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (IsoPure)
10 MG
314,00 $
314,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
314,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H76NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
718.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
314,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Clé InChI
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792518C-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable