790326P
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P, powder
Synonyme(s) :
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (790326P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P
Technique(s)
transfection: suitable
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available