700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
395,00 $
About This Item
395,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clé InChI
GOFALKRKFDZKRN-GZBFLXNFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable