700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
260,00 $
About This Item
260,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
package of 1 × 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable