Key Documents
700242P
Avanti
Taurodehydrocholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H38NNaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.64
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)=O.[Na+]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700242P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable