Documents
700196P
Avanti
Alloisolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Alloisolithocholic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.57
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (700196P-10mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700196P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable