Principaux documents
699810P
Avanti
PHAD-504
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Monophosphoryl Lipid A-504
1 MG
382,13 $
5 MG
1 545,00 $
382,13 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
382,13 $
5 MG
1 545,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C94H180 N3O22P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1735.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
382,13 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (699810P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699810P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
PHAD-504 was designed as a synthetic structural analog of detoxified monophosphoryl lipid A (MPLA) derived from E. coli lipopolysaccharide (LPS). It is structurally similar to PHAD, differing only in the length of a single fatty acid chain. As expected, the activity of PHAD-504 is quite similar to that of PHAD, making the two products interchangeable as adjuvants in vaccine or immunotherapy formulations.
Conditionnement
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699810P-1mg)
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699810P-5mg)
Autres remarques
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available