Principaux documents
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H34D4O3
Poids moléculaire :
378.58
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
>99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C