Documents
P-096
Supelco
Prégabaline-D6 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D6H11NO2
Poids moléculaire :
165.26
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(C4=C5C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C4)N([C@H]6CCC(NC6=O)=O)C5=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3
Clé InChI
AYXYPKUFHZROOJ-WFGJKAKNSA-N
Description générale
Vendu sous le nom commercial Lyrica®, la prégabaline est un antiépileptique utilisé pour le traitement des crises d′épilepsie, de la fibromyalgie, de la neuropathie périphérique du diabète, du trouble d′anxiété généralisé et de la douleur neuropathique chronique. Cet étalon interne est adapté au test de la prégabaline par GC/MS ou LC/MS ou pour les méthodes de dilution isotopique dans les analyses de médecine légale, la toxicologie clinique, la surveillance des antidouleurs sous prescription ou les tests urinaires de dépistage de drogues.
Application
  • Pregabalin-D₆ in Therapeutic Drug Monitoring: Pregabalin-D₆ serves as a crucial analytical standard in therapeutic drug monitoring using mass spectrometry, enhancing the precision of quantifying new-generation antiseizure medications among epilepsy patients (Kim et al., 2024).
  • Multi-Component LC-MS/MS Analysis: Utilizing Pregabalin-D₆ as an internal standard, a multicomponent LC-MS/MS method was developed for drugs of abuse testing, showcasing its utility in comprehensive bioanalytical assays (Guterstam et al., 2024).
  • Comprehensive Drug Class Screening: The use of Pregabalin-D₆ in the determination of various drug classes in whole blood exemplifies its role in complex toxicological screenings using LC-MS/MS, facilitating accurate metabolic studies (Jørgenrud et al., 2021).
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lyrica is a registered trademark of C.P. Pharmaceuticals International C.V.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C