MilliporeSigma
Passer à
B-005
Butalbital-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Offre promotionnelle disponible
Synonyme(s) :
Butalbital-D5 solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Dépenser 700 $ — Économiser 5 %; Dépenser 1 000 $ — Économiser 10 %; Dépenser 1 500 $ — Économiser 22 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
54,70 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11D5H11N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
54,70 $
Économisez Jusqu'à 22 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(CCC(C)C)C(C(=C([2H])[2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-12(7-5-8(2)3)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i1D2,4D,6D2
InChI key
OFGPEYHYGSLQGU-LDEUCTAFSA-N
General description
A certified analytical reference solution and internal standard applicable for use in butalbital testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Butalbital is a barbiturate often combined with other medications such as acetaminophen or aspirin for the treatment of pain or codeine for headaches. Trade names of several butalbital combinations include Axocet®, Bucet, and Bupap® with acetaminophen and Axotal with aspirin.
Legal Information
Axocet is a registered trademark of Fougera Pharmaceuticals Inc.
Bupap is a registered trademark of ECR Pharmaceuticals Co., Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butalbital-D5 solution
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup