Principaux documents
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
5 MG
405,00 $
405,00 $
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
405,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H45NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.67
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
405,00 $
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Click Chemistry
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable