1287325
USP
Gabapentin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gabapentin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
84-89 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Gabapentin
- Gabapentin Capsules
- Gabapentin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable