700366P
Avanti
3α,12α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-cholestan-26-oic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700366P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable