330001S
Avanti
E06 mAb
E06 Mouse Monoclonal Antibody (IgM), Anti-(Oxidized Phospholipid), 1X PBS (Phosphate Buffered Saline) with 0.27 mM Na2 EDTA
Synonyme(s) :
E06 mAb, T15 antibody
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Essai
>95%
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 0.1 mL (polypropylene tube with screw cap (330001S-100ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 330001S
Concentration
1 mg/mL (330001S-100ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable