Principaux documents
Z768278
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 2 mm
1 EA
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
90,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.79
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass plug
Joint
joint plug12/30
Taille du bras latéral
9 mm
Alésage du robinet d'arrêt
2 mm
Description générale
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC