Principaux documents
Z759082
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
1 EA
5 540,00 $
5 540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
5 540,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
5 540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CSA approved
accuracy± 0.5%
2 channels
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KD Scientific 788130
Paramètres
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Taille
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
Volume
0.0005-1 mL
Poids
1.96 kg (4.32 lb)
Description générale
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5 μL to 1000 μL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume
Caractéristiques et avantages
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 11 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Informations légales
Legato is a trademark of KD Scientific