Principaux documents
Z759090
KDS Legato 180, dual syringe picoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
dosin pumps, infusion pumps, pump infusion
1 EA
4 990,00 $
4 990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
4 990,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
4 990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CSA approved
accuracy± 0.35%
1 channel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KD Scientific 788180
Paramètres
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Taille
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volume
0.0005-10 mL
Poids
2.66 kg (5.9 lb)
Catégories apparentées
Description générale
Dual syringe infuse/withdraw optimized for low flow with program options for 2 programs. 50 steps each. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Caractéristiques et avantages
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
Informations légales
Legato is a trademark of KD Scientific