MilliporeSigma
Pompes de laboratoire
Pompe multi-rack pour seringue KDS
Les pompes de laboratoire sont des dispositifs utilisés pour le transfert et le dosage des liquides. Elles sont conçues pour contrôler avec précision le débit des liquides dans de nombreuses applications telles que la chromatographie, la préparation d'échantillons et la distribution de réactifs. Il existe plusieurs types de pompes de laboratoire, notamment les pompes péristaltiques, les pousse-seringues, les pompes à piston et les pompes à membrane. Le choix de la pompe dépend de l'application spécifique et des exigences de l'expérience.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Pompes à vide
Les pompes à vide de laboratoire sont utilisées dans la recherche scientifique et les tests analytiques pour créer et maintenir un vide dans les équipements de laboratoire tels que les appareils de distillation, les étuves à vide, les évaporateurs rotatifs, la filtration sous vide, l'aspiration sous vide, le séchage des gels, le blotting et la lyophilisation. Les pompes à vide de laboratoire peuvent être divisées en deux catégories principales : les pompes étanches à l'huile et les pompes sans huile. Les pompes étanches à l'huile, telles que les pompes à palettes rotatives, utilisent de l'huile comme lubrifiant et liquide d'étanchéité. Les pompes sans huile, telles que les pompes à membrane et les pompes à spirale, ne nécessitent pas d'huile et sont parfois préférées pour les applications où la contamination par l'huile est un problème, comme le séchage sous vide d'échantillons ou la spectrométrie de masse.
Pompes à vide Vacuubrand
Les pompes à vide à membrane Vacuubrand sont utilisées pour le pompage continu et sans huile de gaz et de vapeurs. Ces pompes offrent une vitesse de pompage élevée et un vide limite exceptionnellement bas. Elles sont disponibles en modèles standards avec des matériaux non corrosifs et, en option, en modèles résistants aux produits chimiques, offrant une grande résistance aux gaz et vapeurs corrosifs.
Les pompes à vide à palettes rotatives Vacuubrand sont puissantes et compactes, ce qui leur permet d'atteindre un excellent vide limite. Elles sont dotées d'un circuit de lubrification optimisé qui permet d'espacer les entretiens et les contrôles d'huile.
Pompes de filtration Milliflex Oasis®
Les pompes Milliflex Oasis® sont utilisées pour l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. 
Pompes d'aspiration
Les pompes d'aspiration de laboratoire sont des outils fondamentaux couramment utilisés dans les laboratoires de biologie. Elles servent à aspirer les liquides résiduels après diverses expériences, notamment les déchets du milieu de culture cellulaire, le surnageant après centrifugation dans un tube à centrifuger, les liquides résiduels dans une plaque de 96 puits, etc. Ces pompes servent également de système de collecte sûr pour les liquides critiques, les agents pathogènes dangereux et les déchets classés comme à risques biologiques de classe III ou IV. Le principe de la pompe d'aspiration de laboratoire est de créer un état de pression négative dans la tête aspiration, ce qui fait que la pression atmosphérique attire le matériau de l'extérieur de la tête dans l'appareil d'aspiration par extrusion, créant ainsi l'effet d'aspiration.
Pompe d'aspiration à vide ASPIRE™
La pompe d'aspiration de laboratoire ASPIRE™ intègre une pompe silencieuse et sans entretien à l'intérieur d'une base robuste, mais compacte. Le vide est entièrement réglable, avec un manomètre qui affiche le niveau de vide, permettant un contrôle total de la vitesse d'aspiration. La pompe d'aspiration ASPIRE™ constitue un choix idéal pour une large gamme d'applications d'aspiration en laboratoire, notamment le retrait des milieux des récipients ou des plaques de culture de tissus et des surnageants.
Pompes d'aspiration d'eau
Également appelés pompes d'aspiration avec robinet, ces dispositifs traditionnels de création de vide sont fixés à un robinet dans un évier et utilisent l'effet Venturi pour créer un vide lorsque l'eau froide s'écoule sur toute leur longueur. Différentes versions sont disponibles : Des modèles de tubes en polyéthylène standards, avec ou sans adaptateur de réduction, ainsi que des modèles de type boule tourbillonnante Chapman avec une vanne à action positive dans le tube d'aspiration pour empêcher le reflux en cas de réduction de la pression.
Pompes péristaltiques
Les pompes péristaltiques, également appelées pompes à rouleaux, sont un type de pompe à déplacement positif qui utilise des rouleaux rotatifs pour comprimer et décomprimer un tube ou un tuyau flexible afin de déplacer des liquides. Les rouleaux créent une série d'ondes de pression qui déplacent le liquide à travers le tube sans aucun contact entre le liquide et les composants de la pompe. Cette conception rend les pompes péristaltiques idéales pour déplacer des liquides sensibles à la contamination, ainsi que des liquides corrosifs, abrasifs ou visqueux.
Pompes péristaltiques Multiflow
Les pompes péristaltiques Multiflow sont utilisées dans diverses applications, notamment la fermentation, les cultures biologiques, la synthèse chimique et la collecte de fractions. Ces pompes permettent de programmer jusqu'à 99 niveaux de débit. En outre, en programmant des débits nuls, la pompe peut être facilement mise en marche et hors tension sans utiliser de minuterie.
Pompes péristaltiques Preciflow
Les pompes péristaltiques traditionnelles entraînent souvent des interruptions de procédés en raison de la diminution des débits, de l'aspiration des tubes ou d'une rupture mécanique, ce qui entraîne des pertes de temps et des pertes financières. La pompe péristaltique Preciflow est le fruit de 20 ans d'expérience en laboratoire. Elle corrige systématiquement les défauts des autres pompes. Le résultat est une pompe exceptionnelle, compacte et fiable, qui incarne la praticité, la précision et la rentabilité.
Pousse-seringues
Les pousse-seringues sont un type de pompe à déplacement positif qui utilise une seringue pour déplacer les liquides. La seringue est reliée à un moteur, qui déplace un piston pour pousser ou tirer le liquide à travers une tubulure ou une aiguille fixée à l'extrémité de la seringue. Cette conception permet un contrôle précis du débit et du volume du liquide distribué, ce qui rend les pousse-seringues parfaitement adaptés aux applications médicales et de laboratoire nécessitant un dosage précis. Elles sont couramment utilisées pour l'étalonnage, l'administration de médicaments, la dilution, la distribution, le dosage, l'émulsification, les applications de perfusion/prélèvement, la recherche en microfluidique et la chromatographie liquide à haute performance (HPLC).
Pousse-seringues KDS
Les pousse-seringues de KD Scientific permettent la manipulation de liquides pour l'administration automatisée et abordable de fluides et de gaz dans l'environnement du laboratoire. Reconnu dans le monde entier pour sa qualité et sa fiabilité à un prix abordable, KD Scientific propose la plus large gamme de pompes à perfusion économiques, de pousse-seringues et de pompes à seringue avec capacité de perfusion et de prélèvement.
Pompes vide-fûts
Les pompes vide-fûts sont des dispositifs utilisés pour transférer des liquides de grands contenants, tels que des fûts, vers des récipients plus petits. Dans un laboratoire, les pompes vide-fûts peuvent être utilisées pour distribuer des produits chimiques et d'autres liquides depuis de grands fûts de stockage dans des récipients plus petits, en vue d'expériences ou d'analyses. Ces pompes sont conçues pour un transfert sûr et efficace des liquides et se composent généralement d'une tête de pompe motorisée, d'un tuyau ou d'un tube pour le transfert des liquides et d'une buse ou d'un bec pour la distribution des liquides.
Pompes vide-fûts en métal
Ces pompes sont fabriquées en acier au carbone et se composent d'une pompe en PTFE avec des câbles de mise à la terre et des pinces. Elles sont utilisées pour la distribution de solvants et de liquides non corrosifs.