Z743868
ART® Non-Filtered Tip
HLT XLG, size 200 μL, racked, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
HLT XLG
racked
Conditionnement
pkg of 5X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3702
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL