Z743749
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 200L, size 200 μL, reload insert, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
1 030,00 $
About This Item
1 030,00 $
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
HLT 200L
reload insert
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3752-05-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.