Z743732
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 1000, size 1000 μL, reload tower, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 1000
reload tower
Conditionnement
pkg of 5X560 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2179-05-RT
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL