Z743782
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, rack, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
ART 1000
rack
Conditionnement
pkg of 4X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3102-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL