Z743717
ART® Barrier Tip
ART 20P, size 200 μL, individually wrapped, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped
ART 20P
Conditionnement
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2149PIW
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL