Principaux documents
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
ClC6D4CD=CD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
192 °C (lit.)
Densité
1.212 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup