Principaux documents
Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
1 EA
654,00 $
654,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
654,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
654,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H3D1020
Taille de la plateforme
8 in. × 6 in.
Description générale
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Questions
  1. What temperature range is this product rated for?
    1 answer
    1. The temperature range is +4C to +50C.