Z755516
Mini BlotBoy™ 3D platform rocker
AC/DC input 115 V AC
640,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
About This Item
640,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V (AC)
Description
tilt angle: +/- 8°
Caractéristiques
CSA approved: no
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B3D1008
Paramètres
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
Larg. × P × H
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm) × 8 in. (20 cm)
Plateforme, L × l
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm)
Description générale
Mini BlotBoys are supplied with autoclavable flat mats and are ideal for blot washes and gel staining/destaining. Designed to conserve bench space, the Mini BlotBoy is supplied with a 10.5 x 7.5 inch platform. The Mini BlotBoy can accept stackable platforms, handles loads up to 2kg, and has maintenance free brushless motors; safe for use in cold rooms and incubators.
Informations légales
À utiliser avec