Principaux documents
Z741002
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
50 EA
45,90 $
45,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
45,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
45,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
15 mm × 125 mm
Capacité
10 mL
Diam. du tube
15 mm
Catégories apparentées
Description générale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC