Principaux documents
Z740834
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.50 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
6 EA
88,20 $
88,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
88,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
88,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 0.50 mL
Conditionnement
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.50 mL
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC