Principaux documents
Z740687
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 2000 mL
4 EA
1 000,00 $
1 000,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
1 000,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 000,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Joint
joint stopper9
Conditionnement
pkg of 4 ea
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC