Principaux documents
Z699004
M-TGE Broth
pack of 50 × 2 mL
Synonyme(s) :
M-TGE Culture Broth, TGE Broth
50 EA
121,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
NB.79
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 50 × 2 mL
Fabricant/nom de marque
Maine Mfg 10496102
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All bacteria develop on TGE media and produce a range of different colored and sized colonies.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable