Z680117
BioCLAVE™ mini digital autoclave
volume 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B4000-M-UK Plug
Chambre, l × L
6.7 in. (17 cm) × 12.5 in. (31 cm)
Larg. externe × L × H
20 in. (51 cm) × 13.5 in. (34 cm) × 12.9 in. (33 cm)
Plateaux/Tiroirs, l × L
4.75 in. (12 cm) × 9.75 in. (24.8 cm)
Volume
8 L
8000 mL