Principaux documents
Z742697
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 40 L incubator
1 EA
177,00 $
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
177,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.77
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H2505-40SH
Catégories apparentées
Description générale
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 40L
Informations légales
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.