Principaux documents
Z677930
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, non-sterile
960 EA
193,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
193,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
colorless tip
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Finn 94060710
Volume maximum
1 mL
Gamme de volumes
100-1000 μL
Description générale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1